Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA035503
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LIB, Anti-Leucine rich repeat containing 15
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NWLLLNQPRLGTDTVPVCFSPANVRGQSLIIINVNVAVPSVHVPEVPSYPETPWYPDTPSYPDTTSVSSTTELTSPVEDYTDLTTIQVTDDRSVW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC15(131578)
Opis ogólny
Białko 15 zawierające powtórzenia bogate w leucynę (LRRC15), białko transbłonowe typu I, ulega ekspresji głównie w fibroblastach zrębu. Należy ono do nadrodziny białek bogatych w leucynę i jest pozbawione wewnątrzkomórkowych domen sygnalizacyjnych. Gen LRRC15 jest mapowany na ludzki chromosom 3q29. Poziomy LRRC15 są wyższe w zmineralizowanych tkankach.
Immunogen
bogate w leucynę powtórzenie zawierające 15 rekombinowany znacznik epitopu białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko 15 zawierające powtórzenia bogate w leucynę (LRRC15) uczestniczy w interakcjach komórka-komórka i komórka-matryca zewnątrzkomórkowa. Sprzyja różnicowaniu osteogennemu w warunkach in vitro i in vivo. LRRC15 wykazuje podwyższoną ekspresję w różnych guzach litych, a także w agresywnych nowotworach piersi i prostaty o wysokim stopniu złośliwości.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78604
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuejun Wang et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 65-65 (2018-03-11)
Mesenchymal stem cells (MSCs) are a reliable resource for bone regeneration and tissue engineering, but the molecular mechanisms of differentiation remain unclear. The tumor antigen 15-leucine-rich repeat containing membrane protein (LRRC15) is a transmembrane protein demonstrated to play important roles
Jim O'Prey et al.
Journal of virology, 82(12), 5933-5939 (2008-04-04)
Adenoviruses for gene or oncolytic therapy are under development. Notable among these strategies is adenoviral delivery of the tumor suppressor p53. Since all therapeutics have limitations in certain settings, we have undertaken retroviral suppressor screens to identify genes conferring resistance
Paul A Reynolds et al.
Genes & development, 17(17), 2094-2107 (2003-08-19)
Desmoplastic small round cell tumor (DSRCT) is defined by a chimeric transcription factor, resulting from fusion of the N-terminal domain of the Ewing's sarcoma gene EWS to the three C-terminal zinc fingers of the Wilms' tumor suppressor WT1. Although DNA-binding
James W Purcell et al.
Cancer research, 78(14), 4059-4072 (2018-05-17)
Progress in understanding tumor stromal biology has been constrained in part because cancer-associated fibroblasts (CAF) are a heterogeneous population with limited cell-type-specific protein markers. Using RNA expression profiling, we identified the membrane protein leucine-rich repeat containing 15 (LRRC15) as highly