Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA024768
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC45 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APEG1, Anti-BPEG, Anti-KIAA1297, Anti-MGC12676, Anti-MGC20806, Anti-SPEGα, Anti-SPEGβ, Anti-leucine rich repeat containing 45
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MTSMSAELKMRAIQAEERLDMEKRRCRQSLEDSESLRIREVEHMTRHLEESEKAMQERVQRLEAARLSLEEELSRVKAAALSERGQAEEELIKAKSQARLEEQQRLAHLEDKLR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC45(201255)
Opis ogólny
Gen LRRC45 (leucine rich repeat containing 45) koduje białko o masie 72 kDa, które zawiera kilka N-końcowych domen powtórzeń bogatych w leucynę (LRR) i długą domenę typu coiled-coil na C-końcu. Jest ono zlokalizowane na proksymalnych końcach centrioli macierzystych i potomnych, tworząc struktury przypominające włókna. Tworzy również strukturę podobną do pierścienia na dystalnym końcu centrioli macierzystej. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25.3.
Immunogen
leucine rich repeat containing 45 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen LRRC45 (leucine rich repeat containing 45) koduje łącznik centrosomu, który ułatwia kohezję centrosomu. Wiąże się z białkami C-Nap1 i roottyną, które są fosforylowane i odłączane od centrosomu przez Nek2A na początku mitozy. Powoduje to przemieszczenie LRRC45 z centrosomu podczas mitozy. Brak białka LRRC45 prowadzi do rozszczepienia centrosomu podczas interfazy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75797
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CLERC and centrosomal leucine-rich repeat proteins.
Yoshinori M & Okano Y
Central European Journal of Biology, 5, 1-10 (2010)
Abdelhalim Loukil et al.
The Journal of cell biology, 216(5), 1287-1300 (2017-04-08)
The two centrioles of the centrosome differ in age and function. Although the mother centriole mediates most centrosome-dependent processes, the role of the daughter remains poorly understood. A recent study has implicated the daughter centriole in centriole amplification in multiciliated
Delowar Hossain et al.
Journal of cell science, 133(4) (2020-01-25)
The centrosome linker serves to hold the duplicated centrosomes together until they separate in late G2/early mitosis. Precisely how the linker is assembled remains an open question. In this study, we identify Cep44 as a novel component of the linker
Runsheng He et al.
Cell reports, 4(6), 1100-1107 (2013-09-17)
During interphase, centrosomes are connected by a proteinaceous linker between the proximal ends of the centrioles, which is important for the centrosomes to function as a single microtubule-organizing center. However, the composition and regulation of centrosomal linker remain largely unknown.
Yuqing Xia et al.
Journal of cell science, 131(23) (2018-11-09)
The proteinaceous centrosome linker is an important structure that allows the centrosome to function as a single microtubule-organizing center (MTOC) in interphase cells. However, the assembly mechanism of the centrosome linker components remains largely unknown. In this study, we identify