Key Documents
SAB1411831
Sigma-Aldrich
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TSH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSHB(7252)
Immunogen
Native purified Thyroid Stimulating Hormone from human pituitary glands.
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1