Przejdź do
CLS2980245
Corning® cover glasses
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 50 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.16
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass , rectangular
W × l:
24 mm × 50 mm
Packaging:
pack of 100 ea, case of 1000 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 2980-245
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass , rectangular
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
manufacturer/tradename
Corning 2980-245
W × L
24 mm × 50 mm
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2980225CLS2980223CLS2975225
description
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 50 mm
description
rectangular, No. 11/2, W × L 22 mm × 50 mm
description
rectangular, No. 11/2, W × L 22 mm × 30 mm
description
rectangular, No. 1, W × L 22 mm × 50 mm
manufacturer/tradename
Corning 2980-245
manufacturer/tradename
Corning 2980-225
manufacturer/tradename
Corning 2980-223
manufacturer/tradename
Corning 2975-225
W × L
24 mm × 50 mm
W × L
22 mm × 50 mm
W × L
22 mm × 30 mm
W × L
22 mm × 50 mm
material
rectangular , borosilicate glass
material
borosilicate glass , rectangular
material
rectangular , borosilicate glass
material
rectangular , borosilicate glass
packaging
case of 1000 ea, pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cover glasses
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)