Kluczowe dokumenty
SAB1410980
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6AP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
16A, ATP6IP1, ATP6S1, Ac45, CF2, MGC129781, VATPS1, XAP-3, XAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6AP1(537)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik wielopodjednostkowego enzymu (1 mDa MW), który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Wakuolarna ATPaza (V-ATPaza) składa się z cytozolowej domeny V1 (miejsce katalityczne ATP) i transbłonowej domeny V0. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów i endocytoza, w której pośredniczy receptor. Kodowane białko tego genu ma około 45 kD i może pomagać w zakwaszaniu granulek wydzielniczych neuroendokryn za pośrednictwem V-ATPazy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP6AP1 (NP_001174.2, 1 a.a. ~ 470 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MMAAMATARVRMGPRCAQALWRMPWLPVFLSLAAAAAAAAAEQQVPLVLWSSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQEKLGASPLHVDLATLRELKLNASLPALLLIRLPYTASSGLMAPREVLTGNDEVIGQVLSTLKSEDVPYTAALTAVRPSRVARDVAVVAGGLGRQLLQKQPVSPVIHPPVSYNDTAPRILFWAQNFSVAYKDQWEDLTPLTFGVQELNLTGSFWNDSFARLSLTYERLFGTTVTFKFILANRLYPVSARHWFTMERLEVHSNGSVAYFNASQVTGPSIYSFHCEYVSSLSKKGSLLVARTQPSPWQMMLQDFQIQAFNVMGEQFSYASDCASFFSPGIWMGLLTSLFMLFIFTYGLHMILSLKTMDRFDDHKGPTISLTQIV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)