Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Anti-Laminin Antibody, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
ELISA: 1:4000-1:8000
Immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunoprecipitation: Condition must be determined by the end user
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from rabbit | description clone 4E10, Chemicon®, from mouse | description clone AL-2, Chemicon®, from rat |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), ELISA: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Laminin Antibody
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
1330-43-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?