Kluczowe dokumenty
SAB4701075
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD279-APCwytwarzane u myszy
clone EH12.2H7
Synonim(y):
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EH12.2H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
Q15116
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD1(5133)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne EH12.2H7 rozpoznaje CD279 / PD-1 (programowana śmierć komórki 1), białko transbłonowe typu I o masie 55 kDa wyrażane przede wszystkim podczas rozwoju komórek T, na aktywowanych komórkach T, aktywowanych komórkach B i aktywowanych monocytach.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)