Przejdź do
1546922
USP
Politereftalan etylenu G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(1,4-cyclohexanedimethylene terephthalate-co-ethylene terephthalate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(-OCH2C6H10CH2O2CC6H4-4-CO-)x(-OCH2CH2O2CC6H4-4-CO-)y
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Extrusion, injection and blow molded into films, sheets and tubes.
Features and Benefits
Clear, tough polymer with good melt strength at processing temperatures.
Physical form
Amorphous copolymer.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154685315464451546489
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)