Kluczowe dokumenty
SAB1409904
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS12 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BSSP-3, BSSP3, MGC12722, MRT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS12(8492)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the trypsin family of serine proteases. Studies in mouse suggest that the encoded enzyme may be involved in structural reorganizations associated with learning and memory. The enzyme is also expressed in Leydig cells in the testis, but its function in this tissue is unknown. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRSS12 (NP_003610.1, 541 a.a. ~ 640 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LGYKGPARARTMAYFGEGKGPIHVDNVKCTGNERSLADCIKQDIGRHNCRHSEDAGVICDYFGKKASGNSNKESLSSVCGLRLLHRRQKRIIGGKNSLRG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)