Kluczowe dokumenty
Z722839
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
Wybierz wielkość
1 EA
3660,00 zł
3660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
3660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 2 x microtrite plates
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1460
Parametry
2,218 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nośniki nie wchodzą w skład zestawu.
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. We are planning to get Hettich Universal 320R centrifuge with rotor for deep plate. After search website, I am not clear what is difference between Z722855 and Z722839? what is carriers that was not included in Z722855. Thanks
    1 answer
    1. Product Z722839 is a 2-place swing-out rotor for the Hettich Universal 320/320R. The manufacturer’s part number is 1460. This rotor has a maximum capacity of 10 plates.
      Product Z722855 is a 2-place swing-out rotor for the Hettich Rotina 380/380R. The manufacturer’s part number is 1760. This rotor has a maximum capacity of 10 plates.
      There is a slight difference in the maximum RCF, however these are not interchangeable. For the Universal 320/320R the Z722839 would be required.
      See the manufacturer’s images below:
      Helpful?