MABS1178
Anti-LNK/SH2B3 Antibody, clone 13F1.2
clone 13F1.2, from mouse
Synonim(y):
SH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, Signal transduction protein Lnk
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13F1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH2B3(10019)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LNK/SH2B3 in 10 µg of HUVEC lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1