Kluczowe dokumenty
SAB1408137
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434E229, FLJ14846, MGC15430, NIN283
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNRF1(84937)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W badaniu identyfikującym geny u szczurów, które są regulowane w odpowiedzi na uszkodzenie nerwów, znaleziono gen, który ulega silnej ekspresji w zwojach nerwowych i ośrodkowym układzie nerwowym. Białko kodowane przez gen szczura zawiera zarówno palec cynkowy, jak i motyw palca RING i jest zlokalizowane w przedziale endosomu/lizosomu, co wskazuje, że może być zaangażowane w modyfikację białek za pośrednictwem ubikwityny. Białko kodowane przez ten ludzki gen jest bardzo podobne pod względem sekwencji do białka kodowanego przez gen szczura. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZNRF1 (NP_115644.1, 1 a.a. ~ 227 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGGKQSTAARSRGPFPGVSTDDSAVPPPGGAPHFGHYRTGGAMGLRSRSVSSVAGMGMDPSTAGGVPFGLYTPASRGTGDSERAPGGGSASDSTYAHGNGYQETGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLTKDAGECVICLEELLQGDTIARLPCLCIYHKSCIDSWFEVNRSCPEHPAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)