Merck
SAB4200403
Sigma-Aldrich
Anti-EXOSC8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anit-CIP3, Anit-Exosome component 8,p9, Anti-EAP2, Anti-OIP2, Anti-Opa interacting protein 2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43, Anti-Ribosomal RNA-processing protein 43, Anti-Rrp43p, AntiCBP-interacting protein 3
Wybierz wielkość
200 μL
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using human HEK-293T cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... EXOSC8(532080)
dog ... EXOSC8(477300)
human ... EXOSC8(11340)
mouse ... Exosc8(69639)
Opis ogólny
Składnik egzosomu 8 (EXOSC8) lub RRP43, egzorybonukleaza 3′ do 5′, jest składnikiem eukariotycznego egzosomu (kompleks 400 kDa). EXOSC8 jest częścią heksamerycznego pierścienia, wraz z EXOSC4-7 i EXOSC9. Jest on dodatkowo ograniczony przez trzy podjednostki wiążące RNA (EXOSC1-EXOSC3). Gen EXOSC8 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q13.3 i jest zlokalizowany w jądrze i cytoplazmie.
Specyficzność
Anty-EXOSC8 (N-końcowy) rozpoznaje ludzki, mysi i szczurzy EXOSC8.
Immunogen
peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego EXOSC8, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EXOSC8 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Składnik egzosomu 8 (EXOSC8) oddziałuje z mRNA zawierającymi elementy bogate w AU (ARE), a jego niedobór zatrzymuje wzrost drożdży. Mutacje w genie EXOSC8 są związane z hipoplazją Ponto-móżdżku.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pontocerebellar hypoplasia with rhombencephalosynapsis and microlissencephaly expands the spectrum of PCH type 1B
Saugier-Veber P, et al.
European Journal of Medical Genetics, 63(4), 103814-103814 (2020)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)