Kluczowe dokumenty
SAB4700719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD90-APC antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Thy-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, dog, human, pig
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THY1(7070)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 5E10 rozpoznaje CD90/Thy-1, glikoproteinę powierzchniową komórek zakotwiczoną w GPI, wyrażaną głównie na tymocytach, hematopoetycznych komórkach macierzystych i neuronach.
Immunogen
Komórki erytroleukemii HEL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiuyun Li et al.
Molecular medicine reports, 24(3) (2021-07-24)
Hepatic ischemia/reperfusion injury (HIRI) is a complex pathophysiological process that may develop after liver transplantation and resection surgery, as well as in uncontrolled clinical conditions. Bone marrow‑derived mesenchymal stem cells (BM‑MSCs) are potential targets for liver diseases. Thus, the present