MAB5606Z
Anti-GD1a Ganglioside Antibody, clone GD1a-1 (Azide Free)
clone GD1a-1, from mouse
Synonim(y):
GD1a Ganglioside
Wybierz wielkość
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GD1a-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, fish, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: Target specificity of a representative lot was determined by ELISA analysis (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in fresh-frozenmid-sagittal brain sections from wild-type and St3gal2/3-double-null mice (Sturgill, E.R., et al. (2012). Glycobiology.22(10):1289-1301).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in various fish brain regions using free-floating sections (Viljetić, B., et al. (2012). Biochim Biophys Acta. 1820(9):1437-1443).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a in fresh-frozen human and rat brain sections by both fluorescent and non-fluorescent immunohistochemistry (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immuno-overlay Assay: A representative lot detected bovine brain GD1a, as well as GD1a in human ventral and dorsal root gangliosides extracts (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GD1a Ganglioside in human heart tissue.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1