Kluczowe dokumenty
SAB1405275
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EHMT1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DEL9q34, DKFZp667M072, EUHMTASE1, Eu-HMTaza1, FLJ12879, FP13812, GLP, KIAA1876, KMT1D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHMT1(79813)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest metylotransferazą histonów, która jest częścią kompleksu E2F6, który hamuje transkrypcję. Kodowane białko metyluje pozycję Lys-9 histonu H3, co powoduje jego represję transkrypcyjną. Białko to może być zaangażowane w wyciszanie genów reagujących na MYC i E2F, a zatem może odgrywać rolę w przejściu cyklu komórkowego G0/G1. Defekty tego genu są przyczyną zespołu subtelomerowej delecji chromosomu 9q (zespół 9q). Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EHMT1 (NP_079033, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAADEGSAEKQAGEAHMAADGETNGSCENSDASSHANAAKHTQDSARVNPQDGTNTLTRIAENGVSERDSEAAKQNHVTADDFVQTSVIGSNGYILNKPA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)