Przejdź do
EZHPYYT
Human PYY ELISA Kit
measures and quantifies total PYY levels in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
PYY ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Human PYY (Total) ELISA, This Human PYY (Total) ELISA is used to measure & quantify PYY (Total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), linearity: 94-99%
(plasma), linearity: 97-105%
(serum), sensitivity: 1.4 pg/mL, standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Peptide YY (PYY) is a hormone released by the lower GI tract with circulating levels increasing after meals in direct proportion to the caloric content. It is one of the major physiological signals to reduce appetite and food intake. Other functions of PYY are the inhibition of gastric acid secretion, GI motility and pancreatic enzyme output.
Application
3 hour assay using 20 µL sample size ~ Room Temperature
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Used to detect/quantify: PYY (Total)
Biochem/physiol Actions
Human PYY 3-36 100%~Human PYY 1-36 104%~Human [Leu31,Pro34] PYY 138%~Human [Pro34] PYY 158%~Porcine, Canine, Rat, or Mouse PYY Not Detectable
Disclaimer
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZHGIPEZRMGIPEZRGRT
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, rat
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), linearity: 94-99%
(plasma), sensitivity: 1.4 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum), linearity: 97-105%
(serum)
assay range
accuracy: 86.7%, linearity: 99.9%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 104.2%, linearity: 100.8%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin), accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin), accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin), accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin), inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum), inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P04899
UniProt accession no.
P48756, Q06145
UniProt accession no.
Q9EQX0 (mouse), Q9QYH7 (rat), Q9UBU3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EZHPYYT66K04053252362958
EZHPYYT-66BK04053252437007