Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 293-T cell extracts, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of 293-T cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemical analysis (IHC)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?