Kluczowe dokumenty
SAB1403133
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCSTN antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCSTN(23385)
Opis ogólny
Gen ten koduje transbłonową glikoproteinę typu I, która jest integralnym składnikiem multimerycznego kompleksu gamma-sekretazy. Kodowane białko rozszczepia integralne białka błonowe, w tym receptory Notch i białko prekursorowe beta-amyloidu, i może być kofaktorem stabilizującym wymaganym do złożenia kompleksu gamma-sekretazy. Rozszczepienie białka prekursorowego beta-amyloidu daje peptyd beta amyloidu, główny składnik blaszki neuronalnej i charakterystyczną zmianę w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera; jednak natura roli kodowanego białka w chorobie Alzheimera nie jest znana na pewno. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NCSTN (AAH47621, 16 a.a. ~ 115 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VERKIYIPLNKTAPCVRLLNATHQIGCQSSISGDTGVIHVEKEEDLQWVLTDGPNPPYMVLLESKHFTRDLMEKLKGRTSRIAGLAVSLTKPSPASGFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)