Kluczowe dokumenty
SAB4502019
Sigma-Aldrich
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NOTC1, Notch homolog 1, neurogenic locus notch 1, notch 1 (translocation-associated), translocation-associated (Drosophila) (TAN1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Val1754)
informacje o genach
human ... NOTCH1(4851)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen NOTCH1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34 i koduje członka rodziny białek NOTCH. Gen koduje duże białko transbłonowe, które zawiera domenę zewnątrzkomórkową z 36 tandemowymi powtórzeniami podobnymi do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i trzema bogatymi w cysteinę powtórzeniami Notch/LIN-12, domenę wewnątrzkomórkową zawierającą sześć powtórzeń ankyryny oraz domenę transaktywacyjną.
Anti-NOTCH1(Cleaved-Val1754) Antibody wykrywa endogenne poziomy fragmentu aktywowanego białka NOTCH1 (Cleaved-Val1754).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Notch 1.
Zakres immunogenu: 1735-1784
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii (IHC).
Działania biochem./fizjol.
Białko Notch1 jest receptorem przezbłonowym, który indukuje pluripotencjalne komórki progenitorowe do tworzenia komórek T i ułatwia tworzenie kompleksów receptorów komórek pre-T w niedojrzałych tymocytach. Uczestniczy w wewnątrzkomórkowym szlaku sygnałowym, który reguluje różnicowanie komórkowe, los komórek i hamowanie boczne. Mutacje w tym genie są związane z ludzkimi nowotworami krwi, nieprawidłowym zwapnieniem układu sercowo-naczyniowego, chorobą zastawki aortalnej i ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek T.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Notch 1 is a valuable therapeutic target against cell survival and proliferation in clear cell renal cell carcinoma.
Zhuang Z, et al.
Oncology Letters, 14(3), 3437-3444 (2017)
Takaya Shiraishi et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1574-1584 (2019-08-01)
The Notch receptor serves a fundamental role in the regulation of cell fate determination through intracellular signal transmission. Mutation of the Notch receptor results in abnormal active signaling, leading to the development of diseases involving abnormal cell growth, including malignant
Yan Li et al.
Bioengineered, 12(2), 10183-10193 (2021-12-08)
As the second most common cancer among women, cervical cancer is a huge threat to their health all over the world. Integral membrane protein 2A (ITM2A), a member of the Type II Integral Membrane protein (ITM2) family, has been reported
Mutations in NOTCH1 cause aortic valve disease.
Garg V, et al.
Nature, 437(7056), 270-270 (2005)
Yu-Wen Cao et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(7), 4286-4294 (2014-08-15)
Accumulated evidence has revealed the presence of Notch receptor polymorphisms in non-tumorous diseases; however, few studies have investigated the association of Notch polymorphisms with breast cancer risk. A total of 100 invasive ductal carcinoma (IDC) and 50 ductal carcinoma in