Kluczowe dokumenty
SAB1410419
Sigma-Aldrich
Anti-NCSTN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 76.7 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCSTN(23385)
Opis ogólny
Gen ten koduje transbłonową glikoproteinę typu I, która jest integralnym składnikiem multimerycznego kompleksu gamma-sekretazy. Kodowane białko rozszczepia integralne białka błonowe, w tym receptory Notch i białko prekursorowe beta-amyloidu, i może być kofaktorem stabilizującym wymaganym do złożenia kompleksu gamma-sekretazy. Rozszczepienie białka prekursorowego beta-amyloidu daje peptyd beta amyloidu, główny składnik blaszki neuronalnej i charakterystyczną zmianę w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera; jednak natura roli kodowanego białka w chorobie Alzheimera nie jest znana na pewno. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NCSTN (AAH47621.1, 1 a.a. ~ 689 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDFNLILESLCRGNSVERKIYIPLNKTAPCVRLLNATHQIGCQSSISGDTGVIHVVEKEEDLQWVLTDGPNPPYMVLLESKHFTRDLMEKLKGRTSRIAGLAVSLTKPSPASGFSPSVQCPNDGFGVYSNSYGPEFAHCREIQWNSLGNGLAYEDFSFPIFLLEDENETKVIKQCYQDHNLSQNGSAPTFPLCAMQLFSHMHAVISTATCMRRSSIQSTFSINPEIVCDPLSDYNVWSMLKPINTTGTLKPDDRVVVAATRLDSRSFFWNVAPGAESAVASFVTQLAAAEALQKAPDVTTLPRNVMFVFFQGETFDYIGSSRMVYDMEKGKFPVQLENVDSFVELGQVALRTSLELWMHTDPVSQKNESVRNQVEDLLATLEKSGAGVPAVILRRPNQSQPLPPSSLQRFLRARNISGVVLADHSGAFHNKYYQSIYDTAENINVSYPEWLSPEEDLNFVTDTAKALADVATVLGRALYELAGGTNFSDTVQADPQTVTRLLYGFLIKANNSWFQSILRQDLRSYLGDGPLQHYIAVSSPTNTTYVVQYALANLTGTVVNLTREQCQDPSKVPSENKDLYEYSWVQGPLHSNETDRLPRCVRSTARLARALSPAFELSQWSSTEYSTWTESRWKDIHARIFLIASKELELITLTVGFGILIFSLIVTYCINAKADVLFIAPREPGAVSY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)