Kluczowe dokumenty
SAB1402960
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VWF antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB7356
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB7356
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~56.14 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VWF(7450)
Opis ogólny
Glikoproteina kodowana przez ten gen działa zarówno jako nośnik czynnika antyhemofilowego, jak i mediator ściany naczyń krwionośnych w układzie krzepnięcia krwi. Ma ona kluczowe znaczenie dla procesu hemostazy. Mutacje w tym genie lub niedobory tego białka powodują chorobę von Willebranda. Na chromosomie 22 znaleziono nieprzetworzony pseudogen. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VWF (AAH22258.1, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGAQDEEEGIQDLDGLLVFDKIVEVTLLNLPWYNEETEGQRGEMTAPKSPRAKIRGTLCAEGTRGRSSTARCSLFGSDFVNTFDGSMYSFAGYCSYLLAGGCQKRSFSIIGDFQNGKRVSLSVYLGEFFDIHLFVNGTVTQGDQRVSMPYASKGLYLETEAGYYKLSGEAYGFVARIDGSGNFQVLLSDRYFNKTCGLCGNFNIFAEDDFMTQEGTLTSDPYDFANSWALSSGEQWCERASPPSSSCNISSGEMQKVGVDWPGCTWMVCDFWI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Deng et al.
Nature communications, 7, 12863-12863 (2016-09-28)
Mechanisms by which blood cells sense shear stress are poorly characterized. In platelets, glycoprotein (GP)Ib-IX receptor complex has been long suggested to be a shear sensor and receptor. Recently, a relatively unstable and mechanosensitive domain in the GPIbα subunit of
Emilio A Herrera et al.
The Journal of physiology, 595(4), 1077-1092 (2016-10-16)
Intrauterine growth restriction (IUGR) is associated with vascular dysfunction, oxidative stress and signs of endothelial epigenetic programming of the umbilical vessels. There is no evidence that this epigenetic programming is occurring on systemic fetal arteries. In IUGR guinea pigs we
Bernardo J Krause et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 227(3), e13328-e13328 (2019-06-10)
Foetal growth restriction (FGR) is associated with endothelial dysfunction and cardiovascular diseases in adult subjects. Early vascular remodelling and epigenetic changes occurring on key endothelial genes might precede this altered vascular function. Further, it has been proposed that oxidative stress