Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł 1844,50 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
724,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling), indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VWF(7450)
General description
Immunogen
Application
- western blot analysis and immunostaining
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- indirect immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, Drosophila, wide range |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling), indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue | technique(s) immunohistochemistry: 1:50- 1:200 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue, western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells | technique(s) dot blot: 1:10,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?