Kluczowe dokumenty
Z742488
D1000 Handheld Homogenizer, includes 5 mm flat bottom generator probe and 7 mm saw tooth generator probe
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
emulgator, homogenizator z wirnikiem i stojanem, mechaniczny destruktor komórek, ręczny homogenizator tkanek, szybki homogenizator, zakłócacz komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
For volumes from 100μl to 250ml
Supplied with both 5mm & 7mm generator probes
< 70 dB(A) Noise level
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1000-E-UK
Parametry
4-65 °C temperature
8500-30000 rpm speed
rozmiar
1.89 in. (4.5 cm) × 2.3 in. (5.8 cm) × 9 in. (22.5 cm)
masa
1.35 lb (0.62 kg)
pojemność
0.1-250 mL
Opis ogólny
Nowy ręczny homogenizator Benchmark D1000 został zaprojektowany do szybkiego homogenizowania, emulgowania, zawieszania i rozbijania próbek biologicznych. Idealny do użytku z mikroprobówkami, homogenizator działa dobrze z próbkami od 0,1 ml do 250 ml (w zależności od użytej sondy generatora).
D1000 jest homogenizatorem ze stojanem wirnika i działa poprzez zasysanie próbki w cieczy do sondy generatora za pomocą wirnika o zmiennej prędkości, a następnie wypychanie jej przez
szczeliny w stojanie. Powoduje to mechaniczne ścinanie próbki. Gdy próbka jest wielokrotnie pobierana i wypychana przez stojan, następuje dodatkowe ścinanie.
Większość próbek jest całkowicie homogenizowana w czasie krótszym niż 30 sekund. Wydajny silnik o mocy 130 W napędza wirnik z prędkością od 8 500 do 30 000 obr/min. Prędkość można regulować w sześciu
krokach, aby sprostać potrzebom przetwarzania próbek. Oddzielny włącznik/wyłącznik umożliwia pozostawienie homogenizatora na odpowiednim ustawieniu.
Sondy generatora są dostępne w czterech rozmiarach. Sondy o średnicy 5 mm i 7 mm mają długość 50 mm do użytku z próbkami w mikroprobówkach. Sonda 10 mm x 115 mm jest idealna
do użytku z probówkami 15 i 50 ml, a 14 mm x 130 mm do probówek 50 ml i naczyń o pojemności do 250 ml. Urządzenie jest dostarczane z jedną sondą generatora o średnicy 5 mm i 7 mm.
Wszystkie sondy generatora są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)