Przejdź do
MABT856
Przeciwciało przeciwko czynnikowi von Willebranda (vWF), klon IIIE2.34
clone IIIE2.34, from mouse
Synonim(y):
vWF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
720,00 zł
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IIIE2.34, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
720,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IIIE2.34, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VWF(7450)
General description
Czynnik von Willebranda (UniProt: P04275; znany również jako vWF) jest kodowany przez gen VWF (znany również jako F8VWF) (Gene ID:7450) u człowieka. vWF jest multimeryczną glikoproteiną osocza, która jest syntetyzowana przez komórki śródbłonka i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu hemostazy. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-22), który jest następnie odszczepiany w dojrzałej formie, która jest następnie rozszczepiana na antygen von Willebranda 2 (aa 23-763) i vWF (aa 764-2813). Wiadomo, że vWF promuje adhezję płytek krwi do miejsc uszkodzenia naczyń poprzez tworzenie mostka molekularnego między podśródbłonkową macierzą kolagenową a kompleksem receptora GPIb-IX-V na powierzchni płytek krwi. vWF działa również jako przyzwoitka dla czynnika krzepnięcia VIII, dostarczając go do miejsca uszkodzenia, stabilizując jego heterodimeryczną strukturę i chroniąc go przed przedwczesnym usunięciem z osocza. Mutacje w genie VWF są powiązane z chorobami von Willebranda 1-3, które są powszechnymi zaburzeniami krwotocznymi spowodowanymi upośledzoną agregacją płytek krwi. Opisano dwie izoformy vWF, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu.
Zaobserwowano ~270 kDa, obliczono 309,26 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Fragment proteazy VWF wiążący się z sefarozą heparynową z ludzkiego osocza.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył czynnik von Willebranda (vWF) w lizatach z ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło czynnik von Willebranda (vWF) w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej (HUVEC).
Przeciwciało przeciwko czynnikowi von Willebranda, klon IIIE2.34, nr kat. MABT856, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzki czynnik von Willebranda i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon IIIE2.34 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki czynnik von Willebranda. Jego celem jest epitop w domenie VWFD3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human platelets cell lysates.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected von Willebrand factor (vWF) in human platelets cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402960F3520SAB1406590
clone
IIIE2.34, monoclonal
clone
1A11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... VWF(7450)
Gene Information
human ... VWF(7450)
Gene Information
human ... VWF(7450)
Gene Information
human ... VWF(7450)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c