Merck
MABF291
Przeciwciało anty-S100A8/S100A9, klon 5.5
clone 5.5, from mouse
Synonim(y):
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, S100 calcium-binding protein A9, AMRP-14, p14, Protein S100-A8, Calgranulin-A, Calprotectin L1L subunit, Cystic fi
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5.5, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
4
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5.5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Powiązane kategorie
General description
S100A8, znane również jako białko S100-A8, kalgranulina-A, podjednostka L1L kalprotektyny, antygen mukowiscydozy (CFAG), łańcuch lekki kompleksu L1 leukocytów, białko 8 związane z czynnikiem hamującym migrację (MRP-8), p8, białko wiążące wapń S100 A8, lub białko kamieni moczowych pasma A, kodowane przez gen S100A8/CAGA/CFAG/MRP8, jest ważnym białkiem, które wiąże zarówno cynk, jak i wapń i odgrywa ważną rolę w regulacji procesów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Znalezione w kompleksie ze swoim partnerem S100A9, S100A8 ułatwia chemotaksję, handel kwasami tłuszczowymi, reorganizację cytoszkieletu i aktywację oksydazy NAPDPH oraz inne działania wewnątrzkomórkowe, a także szereg działań indukowanych zewnątrzkomórkowo, takich jak pozakomórkowe działania prozapalne, przeciwdrobnoustrojowe, zmiatanie utleniaczy i działania apoptotyczne. Dodatkowo S100A8 może działać jako silny wzmacniacz autoimmunologiczny i wydaje się zwiększać różne nowotwory i ich rozprzestrzenianie się, gdy ulega nadmiernej ekspresji. S100A8 jest powszechnie wyrażany i stosowany jako biomarker u pacjentów z chorobami zapalnymi oraz jako marker nowotworowy w wielu formach raka.
~8 kda (11 kDa) i 14 kDa, a jako heterodimer miałby ~24 kDa (w warunkach natywnych).
Immunogen
Całe komórki wyrażające ludzkie S100A8 i S100A9.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w ekstraktach ludzkich monocytów i neutrofili (Edgeworth, J., et al., (1991) JBC. 266(12):7706-7713).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w ekstraktach neutrofili (Hogg et al., 1989).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w lizacie ludzkich monocytów i neutrofili (Edgeworth, J., et al., (1991) JBC. 266(12):7706-7713).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w lizacie mutantów MRP-8 i TL-14 (Hessian P.A., et al., (2001) Eur. J. Biochem. 268:353-363).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w tkance ludzkiego oskrzela (Hogg, N., et al., (1989) Eur. J. Immunol. 19:1053-1061).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w tkance śledziony i grasicy (Hogg, N., et al., (1989) Eur. J. Immunol. 19:1053-1061).
ELISA: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia S100A8/S100A9 w ELISA (Ryckman, C., et al., (2003) Arthritis & Rheumatism. 48(8):2310-2320).
To przeciwciało anty-S100A8/S100A9, klon 5.5 jest zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, immunoprecypitacji i immunohistochemii oraz ELISA i Western Blotting do wykrywania S100A8/S100A9.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa zarówno S100A8, jak i S100A9.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry on Human PBMCs.
Flow Cytometry Analysis: A 1:80 dilution (0.25 µg) of this antibody detected S100A8 and/or S100A9 in 1x10E6 PBMCs.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF29104053252988165