Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1400017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOA antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARH12, Anti-ARHA, Anti-RHO12, Anti-RHOH12
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHOA(387)
Immunogen
RHOA (AAH01360, 1 a.a. ~ 193 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAAIRKKLVIVGDGACGKTCLLIVFSKDQFPEVYVPTVFENYVADIEVDGKQVELALWDTAGQEDYDRLRPLSYPDTDVILMCFSIDSPDSLENIPEKWTPEVKHFCPNVPIILVGNKKDLRNDEHTRRELAKMKQEPVKPEEGRDMANRIGAFGYMECSAKTKDGVREVFEMATRAALQARRGKKKSGCLVL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianli Hu et al.
Neurobiology of disease, 98, 25-35 (2016-11-27)
Paralysis following spinal cord injury (SCI) is due to interruption of axons and their failure to regenerate. It has been suggested that the small GTPase RhoA may be an intracellular signaling convergence point for several types of growth-inhibiting extracellular molecules.
Adam Haines et al.
mBio, 12(6), e0239721-e0239721 (2021-12-15)
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium that has developed sophisticated mechanisms to survive inside its infectious compartment, the inclusion. Notably, Chlamydia weaves an extensive network of microtubules (MTs) and actin filaments to enable interactions with host organelles and enhance
Chunqiao Liu et al.
Biology open, 3(9), 861-870 (2014-09-06)
Planar cell polarity (PCP) signaling plays a critical role in tissue morphogenesis. In mammals, disruption of three of the six "core PCP" components results in polarity-dependent defects with rotated cochlear hair cell stereocilia and open neural tube. We recently demonstrated
Chunqiao Liu et al.
Human molecular genetics, 21(8), 1848-1860 (2012-01-10)
Nineteen Wnt ligands and 10 Frizzled (Fz) receptors mediate multiple distinct cellular events during neuronal development. However, their precise roles in cell-type specification and organogenesis are poorly delineated because of overlapping functions and expression profiles. Here, we have explored the