Merck
07-130
Przeciwciało anty-Ezrin
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CVIL, Anty-CVL, Anty-HEL-S-105, Anty-VIL2
Wybierz wielkość
200 μG
1950,00 zł
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1253
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
22
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Ezr(22350)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB4503077SAB4503079E1281
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg using RIPA extract of human A431 cells, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
General description
81kDa
Ezrin jest również określany jako Villin-2 i Cytovillin
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 479-498 ludzkiej ezryny (C-EPVSYHVQESLQDEGAEPTG)
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
To przeciwciało anty-Ezrin jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania Ezrin.
Biochem/physiol Actions
Ezrin
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from A431 cells or a mouse brain lysate
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Cicvaric et al.
Annals of medicine, 48(8), 652-668 (2016-08-26)
Podoplanin is a cell-surface glycoprotein constitutively expressed in the brain and implicated in human brain tumorigenesis. The intrinsic function of podoplanin in brain neurons remains however uncharacterized. Using an established podoplanin-knockout mouse model and electrophysiological, biochemical, and behavioral approaches, we
Proteomics analysis of the ezrin interactome in B cells reveals a novel association with Myo18a?.
Ken Matsui,Neetha Parameswaran,Nayer Bagheri,Belinda Willard,Neetu Gupta
Journal of Proteome Research null
Calpain regulates enterocyte brush border actin assembly and pathogenic Escherichia coli-mediated effacement
Potter, D. A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 30403-30412 (2003)
Changxue Lu et al.
Steroids, 76(9), 885-891 (2011-04-09)
Thyroid hormone receptors (TRs) mediate the critical activities of the thyroid hormone (T3) in growth, development, and differentiation. Decreased expression and/or somatic mutations of TRs have been shown to be associated with several types of human cancers including liver, breast
Cortical actin organization: lessons from ERM (ezrin/radixin/moesin) proteins.
S Tsukita et al.
The Journal of biological chemistry, 274(49), 34507-34510 (1999-11-27)