Kluczowe dokumenty
SAB4501661
Sigma-Aldrich
Anti-RHOA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ARH12, ARHA, ARHA2, H12, RHO12
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHOA(387)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-RHOA wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka RHOA.
RhoA (ras homolog family member A) należy do rodziny białek GTPazy Rho. Znajduje się na ludzkim chromosomie 3p21.31.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego RhoA.
Zakres immunogenu: 144-193
Działania biochem./fizjol.
W komórkach nabłonka wielokomórkowego, RhoA (członek rodziny A homologów ras) kontroluje dynamikę sieci aktynowej. Moduluje również wypukłość błony i kurczliwość w ciele komórki. RhoA jest jednym z podstawowych czynników transformacji Ras. Jest związany z przerzutami nowotworowymi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GPX1 (Glutathione Peroxidase 1)
Kulak MV and Weigel RJ
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2014)
Activation of Rac1, RhoA, and mitogen-activated protein kinases is required for Ras transformation
Khosravi-Far R, et al.
Molecular and Cellular Biology, 15(11), 6443-6453 (1995)
Spatiotemporal dynamics of RhoA activity in migrating cells
Pertz O, et al.
Nature, 440(7087), 1069-1072 (2006)
Chia-Hsin Chan et al.
Nature cell biology, 12(5), 457-467 (2010-04-13)
The RhoA GTPase is crucial in numerous biological functions and is linked to cancer metastasis. However, the understanding of the molecular mechanism responsible for RhoA transcription is still very limited. Here we show that RhoA transcription is orchestrated by the
Variegated RHOA mutations in human cancers
Kataoka K and Ogawa S
Experimental Hematology, 44(12), 1123-1129 (2016)