Przejdź do
S5016
Sucrose
ACS reagent
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
6 x 500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
4 x 2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar cane
Quality Segment
grade
ACS reagent
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +66.3 to +66.8°(lit.)
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.05% Invert sugar
ign. residue
≤0.01%
loss
≤0.03% loss on drying, 105°C
color
white
useful pH range
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
application(s)
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Sucrose, a disaccharide consisting of glucose and fructose, serves as an energy source in numerous biological processes. In cell culture, sucrose functions as a cryoprotectant, preserving cell viability during freezing and thawing while also helping to maintain osmotic balance and enhance cell survival. Moreover, sucrose finds utility as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media, and it is applied in various enzymatic assays. In biomedical research, it plays a role as an osmolyte, an algal metabolite, a Saccharomyces cerevisiae metabolite, an E. coli metabolite, and a mouse metabolite.
Application
Sucrose has been used
  • in a growth medium to study the molecular and biochemical aspects of plant-pathogen interactions and plant immune responses
  • as a cryoprotectant in a study involving antibiotic-induced changes to the gut microbiota and their effects on neuroimmune interactions[1]
Biochem/physiol Actions
Sucrose serves as a vital energy source, undergoing metabolic conversion to produce adenosine triphosphate (ATP) for cellular functions and cellular respiration. In plant biology, sucrose is central to photosynthesis and acts as a storage carbohydrate in various plant parts. In Cell Biology, it helps maintain osmotic balance in cells, acts as a cryoprotectant in laboratory settings, and participates in biosynthesis, leading to the formation of secondary metabolites.
Features and Benefits
  • Suitable for cell biology and biochemical research
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Tested for anion and cation traces
  • ACS grade sucrose, sourced from sugar cane
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
841001.076511623637
Sucrose ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
84100
Sucrose
Sucrose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
Sucrose
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
HPLC: suitable, immunohistochemistry: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
sugar cane
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. After dilution to approximately 50% w/v and subsequent autoclaving, what is the optimal storage temperature? Should the solution be stored at 4°C (refrigerator) or at room temperature?
    1 answer
    1. Sterile solutions of this product may be stored at room temperature. For such a concentrated solution in a refrigerator or even in a cold laboratory, one might see that some of the sucrose crystallizes out over time; it can be redissolved by warming the solution.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this NIST traceable?
    1 answer
    1. This product is not NIST traceable. Currently, a NIST traceable standard is not available.