Przejdź do
S5390
Sucrose
≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar cane
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥99% (GC)
form
crystals
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤5 ppm heavy metals (as lead)
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.5 g/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Use to create sucrose gradients for purification of viruses and proteins.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5391S937884100
Sucrose ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
84100
Sucrose
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: soluble 0.5 g/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)