Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic)
form
powder
mol wt
Mr 662.62
packaging
pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
General description
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
Chromozym® TH is a chromophoric substrate mostly used to detect thrombin activity[1]†
Application
Use Chromozym® TH as a substrate for the determination of serine proteases, specifically thrombin in aqueous solutions.[1]
Preparation Note
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Analysis Note
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
Legal Information
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic) | assay 90% | assay 90% (enzymatic) | assay - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| mol wt Mr 662.62 | mol wt - | mol wt Mr 702.9 | mol wt 37 kDa |
| packaging pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001) | packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging - |
| form powder | form powder | form powder | form suspension |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?