Kluczowe dokumenty
S7277
Sodium bicarbonate
for molecular biology, 99.7-100.3%
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Próba
99.7-100.3%
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase and protease, none detected
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1