Kluczowe dokumenty
S6387
Sulfadiazine sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt, SPS Agar Supplement
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
crystalline powder
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Klucz InChI
JLDCNMJPBBKAHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)