Kluczowe dokumenty
11666681001
Roche
Bufory w pudełku, wstępnie zmieszany bufor SSC, 20x
pH 7.0, pkg of 4 L, solution
Synonim(y):
Bufor SSC
Wybierz wielkość
1750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1750,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 4 L
producent / nazwa handlowa
Roche
pH
7.0
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
20-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a wash buffer in in situ hybridization to determine the expression of miRNAs in paraffin-embedded tissue specimens
- as a wash buffer in single-molecule fluorescent in situ hybridization (smFISH) protocol using U2-OS cells and primary neuronal cultures
- as a component of rolling-circle amplification (RCA) hybridization buffer for use in fluorescent in situ sequencing (FISSEQ) of RNA for gene expression profiling in intact cells and tissue samples
Cechy i korzyści
- Stable 20x solution of saline sodium citrate (SSC) purified by filtration using a 0.2 μm pore size membrane
- resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation
- free from nuclease or protease activity
- can store at room temperature
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?