Kluczowe dokumenty
S100-05N
Sigma-Aldrich
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry: CADMEC/HMVEC: Wstępnie przesiewane pod kątem angiogenezy i sygnalizacji VEGF, noworodkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human blood vessels
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Endothelial
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki śródbłonka (EC) wyściełają naczynia krwionośne całego układu krążenia, od aorty po naczynia włosowate, i działają jako bariera między krążącą krwią a resztą ściany naczynia / otaczających tkanek. Komórki śródbłonka biorą udział w procesach angiogenezy, waskulogenezy, wazoregulacji, krzepnięcia, fibrynolizy i selektywnej bariery dla krwi. Są one również zaangażowane w procesy patofizjologiczne, w tym choroby sercowo-naczyniowe i rozwój nowotworów.
Najczęściej stosowanymi ludzkimi komórkami śródbłonka są ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego (HMVEC) i ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAOEC). Wybrane partie HUVEC, HMVEC i HAOEC zostały wstępnie przebadane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx.
Sygnalizacja stymulowana przez VEGF we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Receptor VEGF-2 (VEGFR-2) jest głównym VEGF komórek śródbłonka. Sygnalizacja za pośrednictwem VEGFR-2 odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, w tym w regulacji proliferacji, różnicowania, ruchu komórek i przeżycia komórek śródbłonka. Dimeryzacja receptora indukowana przez VEGF powoduje aktywację kinazy tyrozynowej VEGFR-2 i autofosforylację w określonym zestawie reszt tyrozynowych, które służą jako miejsca dokowania dla dalszych składników sygnałowych, prowadząc do aktywacji dalszych cząsteczek sygnałowych, w tym fosforylacji Akt i p44/42-MAPK.
Ekspresja biomarkerów sygnałowych we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Wstępnie przesiewane komórki śródbłonka wyrażają następujące ważne biomarkery:
  • Tie2, receptorowa kinaza tyrozynowa o krytycznym znaczeniu dla przebudowy angiogenicznej, tworzenia kiełków, przeżycia komórek śródbłonka i procesów stabilizacji naczyń; eNOS (śródbłonkowa syntaza tlenku azotu), enzym wytwarzający NO, który jest ważną cząsteczką sygnałową, która reguluje różnorodne zdarzenia fizjologiczne i jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania śródbłonka;
  • Axl, receptorowa kinaza tyrozynowa, której ligandem jest czynnik przetrwania Gas6 (produkt genu 6 specyficznego dla zatrzymania wzrostu) związany z wieloma procesami, takimi jak przeżycie komórek, transmigracja leukocytów i tworzenie neointimy.
  • Etk/Bmx (śródbłonkowa/nabłonkowa kinaza tyrozynowa), członek rodziny Btk, uczestniczy w transdukcji sygnału stymulowanego przez receptory czynników wzrostu, receptory cytokin, receptory sprzężone z białkiem G, receptory antygenowe i integryny, i jest zaangażowany w adhezję komórek, migrację, proliferację i przeżycie.
Pochodzenie linii komórkowej
Naczynia krwionośne
Zastosowanie
Funkcja naczyń śródbłonka, sygnalizacja komórkowa, angiogeneza
Komponenty
Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Rutyna subkultury
Należy zapoznać się z protokołem CADMEC/HMVEC Culture Protocol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)