Przejdź do
P300-05
Śródbłonek tętnicy wieńcowej świni: PCAEC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Porcine coronary artery
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine coronary artery
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki śródbłonka tętnic odgrywają kluczową rolę w homeostazie serca, a uszkodzenia komórek śródbłonka są powiązane z różnymi chorobami naczyniowymi. Komórki śródbłonka tętnic świń stanowią użyteczne narzędzie do badania funkcji i metabolizmu śródbłonka tętnic. PCAEC firmy Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane do zbadania nowego mechanizmu choroby naczyniowej związanej z otyłością poprzez wykazanie, że rezystyna, cytokina pochodząca z adipocytów, stosowana w insulinooporności i cukrzycy, może powodować dysfunkcję śródbłonka w tętnicach wieńcowych poprzez stres oksydacyjny i obniżenie regulacji syntazy NO (Kougias, 2005). I odwrotnie, wykazano, że sekretoneuryna aktywuje ekspresję syntazy NO i kalmoduliny, prowadząc do rozluźnienia śródbłonka (Chan, 2011). PCAEC były również wykorzystywane w eksperymentach adhezji i transmigracji w badaniu badającym przeciwzapalne, kardioprotekcyjne działanie nowego preparatu adenozyny i lidokainy (Shi, 2012).
Application
funkcje układu sercowo-naczyniowego, angiogeneza, biologia naczyń krwionośnych, regulacja przepływu wieńcowego, funkcje serca, działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, krzepnięcie, fibrynoliza, napięcie ścian naczyń krwionośnych, produkcja cytokin
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w podłożu Porcine Endothelial Cell Growth Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
  • Mogą być hodowane przez co najmniej 12 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z PCAEC Culture Protocol.
Other Notes
Porcine Endothelial Cell Growth Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P302-05P352-05B304-05
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
smooth muscle
morphology
Endothelial
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
biological source
Porcine coronary artery
biological source
Porcine pulmonary artery (Normal healthy)
biological source
Porcine pulmonary artery
biological source
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
karyotype
2n = 38
karyotype
2n = 38
karyotype
2n = 60
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)