Przejdź do
S304-05A
Ludzkie komórki śródbłonka aorty: HAOEC: wstępnie przesiewane pod kątem angiogenezy i sygnalizacji VEGF, dorosłe
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood vessels
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood vessels
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki śródbłonka (EC) wyściełają naczynia krwionośne całego układu krążenia, od aorty po naczynia włosowate, i działają jako bariera między krążącą krwią a resztą ściany naczynia / otaczających tkanek. Komórki śródbłonka biorą udział w procesach angiogenezy, waskulogenezy, wazoregulacji, koagulacji, fibrynolizy i selektywnej bariery dla krwi. Są one również zaangażowane w procesy patofizjologiczne, w tym choroby sercowo-naczyniowe i rozwój nowotworów.
Najczęściej stosowanymi ludzkimi komórkami śródbłonka są ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego (HMVEC) i ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAOEC). Wybrane partie HUVEC, HMVEC i HAOEC zostały wstępnie przebadane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx.
Sygnalizacja stymulowana przez VEGF we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Receptor VEGF-2 (VEGFR-2) jest głównym VEGF komórek śródbłonka. Sygnalizacja za pośrednictwem VEGFR-2 odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, w tym w regulacji proliferacji, różnicowania, ruchu komórek i przeżycia komórek śródbłonka. Dimeryzacja receptora indukowana przez VEGF powoduje aktywację kinazy tyrozynowej VEGFR-2 i autofosforylację w określonym zestawie reszt tyrozynowych, które służą jako miejsca dokowania dla dalszych składników sygnałowych, prowadząc do aktywacji dalszych cząsteczek sygnałowych, w tym fosforylacji Akt i p44/42-MAPK.
Ekspresja biomarkerów sygnałowych we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Wstępnie przesiewane komórki śródbłonka wyrażają następujące ważne biomarkery:
  • Tie2, receptorowa kinaza tyrozynowa o krytycznym znaczeniu dla przebudowy angiogenicznej, tworzenia kiełków, przeżycia komórek śródbłonka i procesów stabilizacji naczyń;
  • eNOS (śródbłonkowa syntaza tlenku azotu), enzym wytwarzający NO, który jest ważną cząsteczką sygnałową regulującą różnorodne zdarzenia fizjologiczne i jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania śródbłonka;
  • Axl, receptorowa kinaza tyrozynowa, której ligandem jest czynnik przetrwania Gas6 (produkt genu 6 specyficznego dla zatrzymania wzrostu) związany z wieloma procesami, takimi jak przeżycie komórek, transmigracja leukocytów i tworzenie neointimy.
  • Etk/Bmx (śródbłonkowa/nabłonkowa kinaza tyrozynowa), członek rodziny Btk, uczestniczy w transdukcji sygnału stymulowanego przez receptory czynników wzrostu, receptory cytokin, receptory sprzężone z białkiem G, receptory antygenowe i integryny, i jest zaangażowany w adhezję komórek, migrację, proliferację i przeżycie.
Application
funkcje układu sercowo-naczyniowego, badania nad układem odpornościowym i odrzuceniem przeszczepu, rozwój trójwymiarowych tkanek inżynierii śródbłonkowej, odkrywanie leków, testowanie kompatybilności stent-przeszczep
Biochem/physiol Actions
Naczynia krwionośne
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z HAOEC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S100-05NS100-05A3014-05A
biological source
human blood vessels
biological source
human blood vessels
biological source
human blood vessels
biological source
human carotid artery (normal)
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)