Przejdź do
S100-05A
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry: CADMEC/HMVEC: wstępnie przesiewane pod kątem angiogenezy i sygnalizacji VEGF, dorosłe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood vessels
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
4120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood vessels
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki śródbłonka (EC) wyściełają naczynia krwionośne całego układu krążenia, od aorty po naczynia włosowate, i działają jako bariera między krążącą krwią a resztą ściany naczynia / otaczających tkanek. Komórki śródbłonka biorą udział w procesach angiogenezy, waskulogenezy, wazoregulacji, krzepnięcia, fibrynolizy i selektywnej bariery dla krwi. Są one również zaangażowane w procesy patofizjologiczne, w tym choroby sercowo-naczyniowe i rozwój nowotworów.
Najczęściej stosowanymi ludzkimi komórkami śródbłonka są ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego (HMVEC) i ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAOEC). Wybrane partie HUVEC, HMVEC i HAOEC zostały wstępnie przebadane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx.
Sygnalizacja stymulowana przez VEGF we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Receptor VEGF-2 (VEGFR-2) jest głównym VEGF komórek śródbłonka. Sygnalizacja za pośrednictwem VEGFR-2 odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, w tym w regulacji proliferacji, różnicowania, ruchu komórek i przeżycia komórek śródbłonka. Dimeryzacja receptora indukowana przez VEGF powoduje aktywację kinazy tyrozynowej VEGFR-2 i autofosforylację w określonym zestawie reszt tyrozynowych, które służą jako miejsca dokowania dla dalszych składników sygnałowych, prowadząc do aktywacji dalszych cząsteczek sygnałowych, w tym fosforylacji Akt i p44/42-MAPK.
Ekspresja biomarkerów sygnałowych we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Wstępnie przesiewane komórki śródbłonka wyrażają następujące ważne biomarkery:
  • Tie2, receptorowa kinaza tyrozynowa o krytycznym znaczeniu dla przebudowy angiogenicznej, tworzenia kiełków, przeżycia komórek śródbłonka i procesów stabilizacji naczyń;
  • eNOS (śródbłonkowa syntaza tlenku azotu), enzym wytwarzający NO, który jest ważną cząsteczką sygnałową regulującą różnorodne zdarzenia fizjologiczne i jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania śródbłonka;
  • Axl, receptorowa kinaza tyrozynowa, której ligandem jest czynnik przetrwania Gas6 (produkt genu 6 specyficznego dla zatrzymania wzrostu) związany z wieloma procesami, takimi jak przeżycie komórek, transmigracja leukocytów i tworzenie neointimy.
  • Etk/Bmx (śródbłonkowa/nabłonkowa kinaza tyrozynowa), członek rodziny Btk, uczestniczy w transdukcji sygnału stymulowanego przez receptory czynników wzrostu, receptory cytokin, receptory sprzężone z białkiem G, receptory antygenowe i integryny, i jest zaangażowany w adhezję komórek, migrację, proliferację i przeżycie.
Application
Funkcja naczyń śródbłonka, sygnalizacja komórkowa, angiogeneza
Biochem/physiol Actions
Naczynia krwionośne
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem CADMEC/HMVEC Culture Protocol.
Other Notes
Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S10005N10005A10005N
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human blood vessels
biological source
human blood vessels
biological source
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)