Przejdź do
S0756
Sphingomyelin
from chicken egg yolk, ≥95%
Synonim(y):
N-Acyl-4-sphingenyl-1-O-phosphorylcholine, N-Acyl-D-sphingosine-1-phosphocholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
286-097-2
MDL number:
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken egg yolk
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1:1)
functional group
phospholipid
lipid type
sphingolipids
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@H]([C@@H](NC=O)COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
InChI key
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
General description
Sphingomyelin (SM) is a principal sphingolipid in mammalian cell membranes. Its biological functions have been studied.
Application
Sphingomyelin is suitable for use:
  • in the preparation of standard during the enzymatic measurement of plasma sphingomyelin levels[1]
  • to study the binding of Vascular Anticoagulant α (VAC α) to planar phospholipid bilayers[2]
  • to perform fluorescence polarization of PC16 (N-[α-N-palmitoyl-ε-N-(4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole)-L-lysine]-2-aminoethanol-N- (trimethylaminoethanol) phosphate) in dispersions of co-sonicated lecithin and sphingomyelin[3]
  • for reconstitution of viral ion channel protein M2 into liposomes[4]
  • as a standard sample to define spectral fingerproint using Time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)[5]
  • to evaluate the contribution of various phospholipids to the formation of foam in the amniotic fluid[6]
Biochem/physiol Actions
Sphingomyelin is the second most abundant lipid and major sphingolipid component of HDL and the plasma membrane. It forms cholesterol-enriched lipid rafts. It has a key role in the availability of plasma membrane-free cholesterol.[7]
Analysis Note
Contains primarily palmitic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85615CS0001860061P
Egg SM Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860061P
Egg SM
assay
≥95%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
biological source
chicken egg yolk
biological source
chicken egg yolk
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sphingomyelin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?