Przejdź do
91553
N-Palmitoyl-D-sphingomyelin
≥96.0% (TLC)
Synonim(y):
SM(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, 16:0 SM (d18:1/16:0), N-(Hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C16 Sphingomyelin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
1537,50 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H79N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
703.03
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4833682
1537,50 zł
Cena katalogowa2050,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder or crystals
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
impurities
≤6.0 wt. % water
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4379918448S4257
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98%
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder or crystals
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
carbon content, 66.63% , nitrogen content, 3.98% , hydrogen content, 11.33%
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
composition
carbon content, 76.40% , hydrogen content, 12.64% , nitrogen content, 2.47%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)