Przejdź do
C8356
Calcium lactate pentahydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Calcium L-lactate pentahydrate, L-Lactic acid calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Form:
solid
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Application
  • Biodegradable Polymer Synthesis: Research into biodegradable polymer synthesis using Calcium Lactate Pentahydrate has shown promising results in developing eco-friendly materials with applications in medical implants and drug delivery systems. The study focuses on its role in enhancing polymer cross-linking and biocompatibility (Szterner et al., 2022).
  • Calcium Lactate Pentahydrate Safety and Solubility in Pharmaceutical Formulations: Research confirms the safety profile of Calcium Lactate Pentahydrate, emphasizing its high solubility which makes it an excellent candidate for pharmaceutical applications, particularly in mineral supplements and antacid formulations (Chaerun et al., 2020).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211753596451.02102
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
meets USP testing specifications
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
BP, Ph. Eur., USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium lactate pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taeyeon Kim et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(7), 2821-2830 (2017-01-13)
Conversion of crude glycerol derived from biodiesel processes to value-added chemicals has attracted much attention. Herein, Raoultella ornithinolytica B6 was investigated for the high production of 2,3-butanediol (2,3-BD) from glycerol without 1,3-propanediol (1,3-PD) formation, a by-product hindering 2,3-BD purification. By
Mostafa Seifan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(23), 9895-9906 (2016-07-10)
Microbially induced calcium carbonate precipitation is an emerging process for the production of self-healing concrete. This study was aimed to investigate the effects and optimum conditions on calcium carbonate biosynthesis. Bacillus licheniformis, Bacillus sphaericus, yeast extract, urea, calcium chloride and
Theresa Maier et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 131, 119-126 (2019-02-03)
To aid oral therapeutic administration to infants, a novel delivery technology, referred to as a Therapeutic Nipple Shield (TNS), was previously developed. It consists of a silicone nipple shield device and a dosage form containing a therapeutic (or Active Pharmaceutical
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8356-500G04061833522172
C8356-1KG04061826718230
C8356-250G04061833522165