Merck
RES4055F-A7
SAFC
Ferric citrate
Synonim(y):
Iron(III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate
Wybierz wielkość
1 KG
1619,00 zł
5 KG
7301,00 zł
1619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
1619,00 zł
5 KG
7301,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FeO7 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.96
Beilstein:
4052503
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
1619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
zanieczyszczenia
Trace metals; tested
przydatność
suitable for manufacturing use
ciąg SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Klucz InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Opakowanie
Product is available in the following package sizes:
RES4055F-A702X: 1 kg container
RES4055F-A703X: 5 kg container
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Françoise Guéraud et al.
Free radical biology & medicine, 83, 192-200 (2015-03-07)
The end products of polyunsaturated fatty acid (PUFA) peroxidation, such as malondialdehyde (MDA), 4-hydroxynonenal (HNE), and isoprostanes (8-iso-PGF2α), are widely used as systemic lipid oxidation/oxidative stress biomarkers. However, some of these compounds have also a dietary origin. Thus, replacing dietary
Jimena Carrillo-Tripp et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 10), 2285-2296 (2014-07-06)
The cell line IPLB-LD-652Y, derived from the gypsy moth (Lymantria dispar L.), is routinely used to study interactions between viruses and insect hosts. Here we report the full genome sequence and biological characteristics of a small RNA virus, designated Lymantria
Jun Wang et al.
Scientific reports, 5, 10729-10729 (2015-06-04)
Lactoferrin (Lf) can bind to lactoferrin receptor (LfR), leading to iron transport through the plasma membrane. Besides iron transportation, Lf also has antioxidant and anti-inflammatory properties. In the brain, Lf is only synthesized by activated microglia. LfR is present in
Hanh N Lam et al.
PloS one, 9(8), e106115-e106115 (2014-08-30)
The type III secretion system (T3SS) is required for virulence in the gram-negative plant pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000. The alternative sigma factor HrpL directly regulates expression of T3SS genes via a promoter sequence, often designated as the "hrp
Hiroshi Kawabata et al.
Experimental hematology, 43(5), 404-413 (2015-01-31)
Hepcidin is the central regulator of systemic iron homeostasis; dysregulation of hepcidin expression causes various iron metabolic disorders, including hereditary hemochromatosis and anemia of inflammation. To identify molecules that modulate hepcidin expression, we developed a bioassay system for hepcidin gene