Przejdź do
F3388
Ferric citrate
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FeO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.94
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
222-536-6
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Ferric citrate provides a source of iron used in cell culture applications. It provides iron in a less toxic form than free iron salts. Ferric citrate has been used as medium supplement in human osteosarcoma cell (U2OS) culture, human embryonic kidney (HEK293) cells and adult primary cardiomyocytes.
Biochem/physiol Actions
Ferric citrate is used as a component of protein-free medium. It is used as a substitute for transferrin in mouse hybridomas culture. Ferric citrate enhances IgM production. It indirectly stimulates the mitogen-activated protein kinase (MAPK) by favoring high amphiregulin oncoprotein levels in colon cancer.  Ferric citrate is effective in binding to phosphate in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6129E6760EDFS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
solubility
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)