Merck
RAB0642
Sigma-Aldrich
Human F3 / Tissue Factor ELISA Kit
Synonim(y):
Czynnik krzepnięcia III, Czynnik tkankowy, TF, Tromboplastyna
Wybierz wielkość
96 WELLS
2780,00 zł
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... F3(2152)
Opis ogólny
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie rozpoznaje ludzki czynnik krzepnięcia III/czynnik tkankowy.
Czynnik tkankowy (TF), znany również jako czynnik krzepnięcia III (F3), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1p21.3.[1] Wykazano, że TF występuje w dwóch formach, a mianowicie w postaci związanej z błoną i rozpuszczalnej.[2] Kodowane białko zawiera domenę zewnątrzkomórkową (ED), pojedynczą domenę transbłonową (TD) i krótką domenę cytoplazmatyczną (CD).[3]
Zastosowanie
Należy zapoznać się z załączonym ogólnym zestawem ELISA Procedura (kanapkowy, konkurencyjny i pośredni test ELISA)
Zestaw ELISA ludzkiego czynnika tkankowego F3 / został użyty do pomiaru stężenia rozpuszczalnego czynnika tkankowego (TF) wyrażonego w ludzkich komórkach mięśni gładkich żyły pępowinowej (HUVSMC).[2]
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.
Należy zapoznać się z załączonym ogólnym zestawem ELISA Procedura (kanapkowy, konkurencyjny i pośredni test ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Czynnik tkankowy (TF) oddziałuje z zymogennym czynnikiem VII (VII) i jego aktywowaną formą VIIa oraz inicjuje kaskadę proteaz krzepnięcia krwi.[2][4] Kodowane białko jest zaangażowane w patogenezę chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, ostry zespół wieńcowy i restenoza. W związku z tym jest uważane za potencjalny cel terapeutyczny w chorobach sercowo-naczyniowych.[2]
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alberto Centeno et al.
Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, 33(4), 339-349 (2018-11-01)
Background: Excessive blood loss is a relevant complication of partial liver resection. Topical hemostatic agents have proven useful to improve the control of the bleeding in this among other surgical indications. Until now all of these products have been based
Saika Manzoor et al.
Scientific reports, 9(1), 10182-10182 (2019-07-17)
Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a multispectral disorder requiring lifelong management. Its pathophysiology is still being explored which makes its treatment options restrained. Present study explores impact of oral contraceptive mode of treatment on metabolic, hormonal, inflammation and coagulation profile
Bin Jiang et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(10), 2371-2378 (2017-05-26)
The clinical translation of cell-based therapeutics often requires highly sensitive, non-invasive imaging tools to assess cell function and distribution in vivo. The objective of this research was to determine whether human Sodium-Iodide Symporter (hNIS) ectopic expression in endothelial cells (ECs)
Cytogenetics and molecular genetics of prostate cancer: A comprehensive update.
Fonseka L N, et al.
Journal of the Association of Genetic Technologists, 41, 100-111 (2015)
J Bartko et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 14(12), 2471-2477 (2016-10-25)
Essentials Glucocorticoids are associated with an increased risk of thrombosis. Healthy volunteers received dexamethasone or placebo in an endotoxin lung instillation model. Dexamethasone suppressed thrombin generation in bronchoalveolar lavage. Glucocorticoids inhibit endotoxin induced pulmonary coagulopathy. Background Activation of local and