Key Documents
RAB0517
Sigma-Aldrich
Human XIAP ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 250 pg/mL
standard curve range: 2.46-600 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... XIAP(331)
Opis ogólny
The Human XIAP (X-chromosome linked inhibitor of apoptosis) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human XIAP in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human XIAP
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samir F Zohny et al.
Molecular and cellular biochemistry, 455(1-2), 159-167 (2018-11-18)
We aimed to explore the efficacy of active caspase-3 and X-chromosome linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) as diagnostic markers for breast cancer. Furthermore, we examined the relationship between the examined parameters and clinicopathological factors. The current study involved 96