The intended use for this kit is to assess Caspase-3 activity in a 96 well plate using a fluorometer. No specific protocol has been written for using this kit using a flow cytometer. Please contact your local TS team for specific product recommendations as it is likely there is an alternative caspase activity assay kit that has been optimized for this technique.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
input
cell lysate
tissue
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
neurological disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
CPP32 jest genem kodującym członka rodziny kaspaz, kluczowego zarówno dla fazy inicjacji, jak i fazy wykonawczej apoptozy, fundamentalnego procesu w różnych zjawiskach fizjologicznych i patologicznych, począwszy od prawidłowego rozwoju płodu po choroby takie jak rak, niewydolność narządów i choroby neurodegeneracyjne. Ludzkie kaspazy są podzielone na trzy grupy funkcjonalne: aktywacja cytokin, inicjacja apoptozy i wykonanie apoptozy. Wśród nich kaspaza 3, znana również jako CPP32, Apopain, Yama i proteaza rozszczepiająca PARP, jest szeroko badana i reguluje wiele zdarzeń komórkowych. Jej aktywność jest modulowana przez różne czynniki, w tym APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC i członków rodziny inhibitorów apoptozy (IAP). Kaspaza 3 ulega auto-proteolizie i/lub rozszczepieniu przez inne proteazy, co skutkuje jej aktywacją. Następnie rozszczepia i aktywuje inne kaspazy i cele w komórkach. Różnice w poziomie kaspazy 3 obserwuje się w komórkach o różnej długości życia oraz w chorobach takich jak choroba Alzheimera. Kaspaza-3 służy jako istotny biomarker w ocenie apoptozy i pomaga w zrozumieniu jej podstawowych mechanizmów.
Application
Zestaw Caspase-3 Assay Kit może być używany do:
- Badania przesiewowe induktorów i inhibitorów apoptozy
- Badania nad rakiem
- Badania neurologiczne
- Odkrywania leków
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania docelowej aktywności kaspazy-3 i wysokoprzepustowego badania przesiewowego pod kątem induktorów i inhibitorów apoptozy w lizacie komórek i tkanek.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Caspase-3 Assay Kit zapewnia wygodny sposób pomiaru aktywności kaspazy-3 w próbkach biologicznych. W teście, specyficzny substrat(N-Ac-DEVD-AFC) jest rozszczepiany przez aktywną kaspazę-3, tworząc wysoce fluorescencyjny produkt. Intensywność fluorescencji (λEx = 400 nm/λEm = 490 nm) jest proporcjonalna do aktywności kaspazy-3.
Features and Benefits
- Wydajna procedura: Uprość swój przepływ pracy dzięki naszemu bezproblemowemu procesowi, wymagającemu jedynie dodania pojedynczego odczynnika roboczego bezpośrednio do próbek komórek lub lizatów, oszczędzając cenny czas i wysiłek.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi zapewnia płynne działanie i dokładne wyniki, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 100 fluorometric tests | description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method - | detection method colorimetric, fluorometric |
| input cell lysate | input - | input - | input sample type cell extract(s) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −70°C |
| relevant disease(s) neurological disorders; cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is Caspase-3 Assay MAK457 compatible with flow cytometry for analysis? If yes, could you provide the mechanism or protocol for its use in flow cytometry? Thank you.