Przejdź do
CASP3C
Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric
Synonim(y):
Colorimetric Caspase-3 Activity Assay Kit
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
4360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates), sufficient for 100 standard tests (1 ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Caspase 3 Colorimetric Assay Kit provides the reagents needed for a quick and efficient detection of caspase 3 activity in cell lysates and in purified preparations of caspase 3.
The Caspase 3 Colorimetric Assay Kit is based on the hydrolysis of acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide (Ac-DEVD-pNA) by caspase 3, resulting in the release of the p-nitroaniline (pNA) moiety. p-Nitroaniline is detected at 405 nm (εmM=10.5). The concentration of the pNA released from the substrate is calculated from either the absorbance values at 405 nm or from a calibration curve prepared with pNA standards (pNA standard included with the kit).
Application
The assay can be performed (a) in 1 mL volume and measured using a spectrophotometer, or (b) in 100 µL volume in a 96-well plate using an ELISA reader.
Other Notes
One unit of caspase 3 will cleave 1.0 μmol of Ac-DEVD-pNA per min at pH 7.4 at 25 °C.
Use 17 megohm water only
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CASP3FAPT131APT165
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates), sufficient for 100 standard tests (1 ml)
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml)
usage
-
usage
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Water (17-18 megaOhm) 125 mL
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Ac-DEVD-CHO inhibitor .5 mg
    Karta charakterystyki
  • Ac-DEVD-pNA substrate 15 mg
    Karta charakterystyki
  • p-Nitroaniline standard 1 mg
    Karta charakterystyki
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
415.4 °F - closed cup
flash_point_c
213 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hola, Me gustaría saber si este kit sirve para detectar activación de caspasa 3 en células adherentes de insulinoma de ratón. En general en células adherentes de ratón. gracias
    1 answer
    1. No data is available regarding the use of this kit with adherent cells; the kit was only tested using Jurkat cells in suspension. For possible usage with adherent cells, it is suggested to consult the literature. Since detachment of adhered cells might induce spontaneous apoptosis, determining the correct conditions for experimental cell induction and detachment before the assay is necessary.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?