Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 40
Morphology:
Neuronal/amoeboid-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse nerve
description
Mouse Albino neuroblastoma
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89121404-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89121404-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 40
morphology
Neuronal/amoeboid-like
products
Microtubular protein
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad nowotworami, synteza białek mikrotubularnych, wytrącanie winblastyny, kinetyka wiązania GTP
Linia komórkowa Neuro 2a została wykorzystana jako model do badania potencjalnych skutków toksykologicznych akumulacji nanocząstek tlenku miedzi w mózgu. Została również wykorzystana do określenia wrażliwości linii komórkowej na saksytoksynę.
Biochem/physiol Actions
Neuroblastoma myszy albinosów
Pochodzi ze spontanicznego guza u myszy albinotycznej szczepu A. Komórki wytwarzają białko mikrotubularne, które, jak się uważa, odgrywa rolę w układzie kurczliwym zapewniającym przepływ aksoplazmatyczny w komórkach nerwowych.
Preparation Note
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:8, tj. wysiać 4x10 000 komórek cm2; 5%CO2; 37°C. Po reanimacji komórki mogą potrzebować do 6 dni, zanim utworzy się monowarstwa. Komórki te bardzo słabo przylegają do kolby hodowlanej, dlatego należy zachować ostrożność podczas subkulturowania. Nie ma potrzeby przemywania komórek za pomocą PBS lub trypsyny, wystarczy ostrożnie odlać połowę zużytej pożywki, delikatnie wstrząsnąć kolbą i ponownie zawiesić komórki w świeżej pożywce za pomocą pipety, aby delikatnie rozproszyć wszelkie grudki komórek, aby ostatecznie ponownie posiać je w stosunku 1:2. Po dotarciu na miejsce, rosnące kultury należy odwirować i ponownie posiać w świeżej pożywce.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89121404, mouse nerve, Neuronal/amoeboid-like | description Neuro-Chrom, from rabbit | description Neuro-Chrom, from rabbit | description Neuro-Chrom, from rabbit |
| biological source mouse nerve | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| description Mouse Albino neuroblastoma | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −196°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| karyotype 2n = 40 | karyotype - | karyotype - | karyotype - |
| growth mode Adherent | growth mode - | growth mode - | growth mode - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?