Merck
RAB0437
Sigma-Aldrich
Mouse Osteopontin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Synonim(y):
OPN
Wybierz wielkość
1 KIT
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Spp1(20750)
Opis ogólny
Zestaw Mouse OPN (Osteopontin) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru Mouse OPN w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowana osteopontyna mysia
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka Smieszek et al.
Journal of biomaterials applications, 29(5), 699-714 (2014-07-31)
The objective of this study was to determine biocompatibility of zirconia-based coatings obtained by the sol-gel method. Two matrices, ZrO2 and SiO2/ZrO2, were created and applied on stainless steel type 316L with dip-coating technique. The morphology and topography of biomaterials'
Ali O Azghani et al.
Microbiology (Reading, England), 160(Pt 3), 547-555 (2014-01-05)
Receptor tyrosine kinases, including the epidermal growth factor receptors (EGFR), are able to activate the mitogen-activated protein kinases (MAPK) via several adaptor proteins and protein kinases such as Raf. EGFR can be activated by a variety of extracellular stimuli including
Johannes Weirather et al.
Circulation research, 115(1), 55-67 (2014-05-03)
An exaggerated or persistent inflammatory activation after myocardial infarction (MI) leads to maladaptive healing and subsequent remodeling of the left ventricle. Foxp3(+) CD4(+) regulatory T cells (Treg cells) contribute to inflammation resolution. Therefore, Treg cells might influence cardiac healing post-MI.